Få mere at vide
Macherey-Nagel™ EC Analytisk HPLC-søjle
Brand:  Macherey-Nagel™ 720127.40
9251.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10788612
  • 9490.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Silica base
4 mm
200 mm
5 μm
L45
Silica
Sterisk selektivitet
Analytisk kolonne
Til HPLC-enantiomerseparation
CH3OH - 50 mM fosfat pH 3 (70:30)
100Å
Permethyleretα -cyclodextrin
Sterisk selektivitet
Analytisk EC-kolonne
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ EC Analytisk HPLC-søjle > Stationær fase: NUCLEODEXα - PM