Få mere at vide
Macherey-Nagel™ EC Analytisk HPLC-søjle
Artikelnummer. p-8012110 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Stationær fase:
β-cyclodextrin
BSA-7
Permethyleret β-cyclodextrin
Permethyleret y-cyclodextrin
Permethyleretα -cyclodextrin
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10002951
Brand: Macherey-Nagel™ 720046.40
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekemi BSA
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 0,7 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC, SPE applikation
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet 50 mmol/L/L fosfatbuffer + 1 % 1-propanol
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 7μ m
pH 5 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 40 °C
USP type L75
Stationær fase BSA-7
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase HIC, polær selektivitet, sterisk selektivitet
Type Analytisk EC-kolonne