Få mere at vide
Macherey-Nagel™ EC Analytisk HPLC-søjle
Brand: Macherey-Nagel™ 720125.40
9251.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
Silica base | |
4 mm | |
200 mm | |
5 μm | |
L45 | |
Silica | |
Sterisk selektivitet |
Analytisk kolonne | |
Til HPLC-enantiomerseparation | |
CH3OH - 0,1 % TEAA pH 4 (65:35) | |
100Å | |
Permethyleret β-cyclodextrin | |
Sterisk selektivitet | |
Analytisk EC-kolonne |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ EC Analytisk HPLC-søjle > Stationær fase: NUCLEODEXβ -PM
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion