Beskrivelse
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Gibco™ EBSS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ EBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ EBSS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14155-063). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ EBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ EBSS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14155-063). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 til 30 °C |
| Oversigt | Earle's Balanced Salt Solution, 500mL, 1 X koncentration, flydende, 7,0 til 8,1 pH, 36 måneders holdbarhed, 270 til 310 mOsm/kg osmolalitet, med glukose, natriumbicarbonat, brugt til pattedyrcellekulturapplikationer |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Earle's Balanced Salt Solution |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 7,0 til 8,1 |
| Mængde | 500 ml |
| Vis mere |