Få mere at vide
Gibco™ EBSS, calcium, magnesium, phenolrød
Artikelnummer. 11540616 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540616 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11540616 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 24010043
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling.
Denne EBSS er ændret som følger:
Med: Glucose, Natriumbicarbonat, Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktets tilsigtede brug
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Glukose, Natriumbikarbonat, Kalcium, Magnesium
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Osmolalitet 270 - 310 mOsm/kg
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 15-30° C.
Forsendelsesbetingelser: Ambient.
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdato.