Få mere at vide
Ebrotidin, TRC
Artikelnummer. 30379944
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379944 50 mg
30378135 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30379944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE32055050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100981-43-9
Molekylær formel C14H17BrN6O2S3
Molekylvægt (g/mol) 477.42
Synonym [N(E)]-N-[[[2-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]amino]methylene]-4-bromobenzenesulfonamide, Ebrodin, FI 3542, Ulsanic
SMIL NC(=N)Nc1nc(CSCCNC=NS(=O)(=O)c2ccc(Br)cc2)cs1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ebrotidine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17BrN6O2S3/c15-10-1-3-12(4-2-10)26(22,23)19-9-18-5-6-24-7-11-8-25-14(20-11)21-13(16)17/h1-4,8-9H,5-7H2,(H,18,19)(H4,16,17,20,21)
Formel vægt 475.9758