Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptose Detection Kits
Beskrivelse
Indeholder
- Kat. nr. 88-8008-72:
- 10X Binding Buffer
- Annexin V PerCP-eFluor™ 710 : 5 μL/test, 50 test Beskyt mod lys.
- Kat. nr. 88-8008-74:
- 10X Binding Buffer
- Annexin V PerCP-eFluor™ 710 : 5 μL/test, 200 test Beskyt mod lys.
Nemt at skelne celler, der gennemgår tidlig og sen apoptose med eBioscience og Annexin V Apoptose Detection kits til flowcytometri analyse. Disse kits anvender levedygtighedsfarvekonjugeret annexin V til at mærke phosphatidylserin (PS), en tidlig markør for apoptose, på den ekstracellulære membran. I det sene stadie af apoptose, når celleintegriteten går tabt, krydser både annexin V og levedygtighedsfarvestoffet og binder PS på det indre af plasmamembranen.
Ved tidlig apoptose udelukker plasmamembranen levedygtighedsfarvestoffer som propidiumiodid (PI), 7-AAD eller fikserbare levedygtighedsfarvestoffer som f.eks. eFluor 450. Disse celler vil farves med annexin V, men ikke et levedygtighedsfarvestof, og dermed skelne celler i tidlig apoptose. I det sene stadie af apoptose mister cellemembranen imidlertid integritet, hvorved annexin V også får adgang til PS i det indre af cellen. Et levedygtighedsfarvestof kan bruges til at opløse disse sene apoptotiske og nekrotiske celler (annexin V, levedygtighedsfarvepositive) fra de tidlige apoptotiske celler (annexin V-positiv, levedygtighedsfarve-negativ).
Nuværende levedygtighed pletter tilgængelige med eBioscience Annexin V Apoptose Detection kits inkluderer FITC, eFluor 450, allophycocyanin (APC), phycoerythrin (PE), PE-cyanin7 og biotin.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | eBioscience Annexin V Apoptose Detection Kit PerCP-eFluor 710 |
| Mængde | 50 prøver |
| Sættets indhold | •Annexin V Binding Buffer (10X), 1 flaske (30 ml) • Annexin V PerCP-eFluor 710, 1 hætteglas (0,25 ml) Bemærk: Fixable Viability Dye eFluor 450 anbefales ikke til brug med Annexin V Apoptose Detection Kits. |
| Produkttype | Apoptose Detection Kit |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C. Undgå temperaturudsving. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Konjugeret | PCP-eFluor 710 |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometer |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.