Få mere at vide
EBE-A22, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482177
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482177 50 mg -
16476446 100 mg 100mg
16476038 10 mg -
16438647 5 mg -
16430216 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16482177 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14347
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EBE-A22
CAS 229476-53-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16BrN3O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (133.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=CC(N(C)C2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C23)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 374.23
Formel vægt 374.23
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease