Få mere at vide
Ebastine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ebastine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 469.2981 |
| Procent renhed | >95% |