Få mere at vide
E7046, MedChemExpress
Beskrivelse
E7046 is an orally bioavailable and specific EP4 antagonist, with IC50 of 13.5 nM and Ki of 23.14 nM. E7046 exhibits anti-tumor activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E7046 |
| CAS | 1369489-71-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H18F5N3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.87 mM) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C([C@@H](NC(C2=C(OC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)N(C)N=C2C(F)F)=O)C)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 483.39 |
| Formel vægt | 483.39 |
| Vis mere |