Få mere at vide
E260, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490867
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490867 50 mg -
16465416 100 mg -
16464568 10 mg 10mg
16443136 25 mg -
16407287 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112097
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale E260
CAS 1241537-79-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H34N6S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)C1=CC=C(C2=CN3C(SC(N4CCC(CN5CCN(C)CC5)CC4)=N3)=N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 438.63
Formel vægt 438.63
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease