missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Neochlorogenic Acid, TRC

Artikelnummer. 17932085
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932085 10 mg
17942955 50 mg
17940755 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17932085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38990510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 906-33-2
Molekylær formel C16 H18 O9
Molekylvægt (g/mol) 354.31
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 3-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,4,5-trihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid, 3-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxy-, [1R-[1alpha,3alpha(E),4alpha,5beta]]-, Neochlorogenic acid (6CI,8CI), (1R,3R,4S,5R)-3-[[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, (E)-Neochlorogenic acid, 3-O-(E)-Caffeoylquinic acid, 5-(E)-Caffeoylquinic acid, 5-Caffeoylquinic acid, 5-O-Caffeolyquinic acid, 5-O-Caffeoylquinic acid, trans-5-O-Caffeoylquinic acid
IUPAC navn (1R,3R,4S,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMIL O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-Neochlorogenic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
Formel vægt 354.0951
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.