Få mere at vide
(E)-N-Methylcinnamylamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137556
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137556 2.5 g
30008774 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2946202.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116939-14-1
Molekylær formel C10H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 183.68
Synonym Methyl[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]amine hydrochloride
IUPAC navn (E)-N-methyl-3-phenylprop-2-en-1-amine; hydrochlorid
SMIL Cl.CNC\C=C\c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-N-Methylcinnamylamine Hydrochloride Salt
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-8,11H,9H2,1H3;1H/b8-5+;
Formel vægt 183.0815