Få mere at vide
(E)-Hex-3-en-1-yl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Hex-3-en-1-yl Acetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+ |
| Formel vægt | 142.0994 |