missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Hex-3-en-1-yl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30136019
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136019 500 mg
30006757 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH293640500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3681-82-1
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Synonym (3E)-Hexenyl Acetate, (E)-3-Hexen-1-ol Acetate, (E)-3-Hexen-1-yl Acetate, (E)-3-Hexenyl Acetate, Acetic Acid trans-3-Hexenyl Ester, E-3-Hexen-1-yl Acetate, trans-3-Hexen-1-ol Acetate, trans-3-Hexen-1-yl Acetate, trans-3-Hexenyl Acetate;
IUPAC navn [(E)-hex-3-enyl] acetate
SMIL CC\C=C\CCOC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-Hex-3-en-1-yl Acetate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
Formel vægt 142.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.