CAS RN 3681-82-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(E)-Hex-3-en-1-yl Acetate, TRC
CAS: 3681-82-1 Molekylær formel: C8H14O2 Molekylvægt (g/mol): 142.2 Synonym: (3E)-Hexenyl Acetate,(E)-3-Hexen-1-ol Acetate,(E)-3-Hexen-1-yl Acetate,(E)-3-Hexenyl Acetate,Acetic Acid trans-3-Hexenyl Ester,E-3-Hexen-1-yl Acetate,trans-3-Hexen-1-ol Acetate,trans-3-Hexen-1-yl Acetate,trans-3-Hexenyl Acetate; IUPAC navn: [(E)-hex-3-enyl] acetate SMIL: CC\C=C\CCOC(=O)C