missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Guggulsterone, TRC

Artikelnummer. 30240983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240983 100 mg
30240749 50 mg
30240494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG852005100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 39025-24-6
Molekylær formel C21 H28 O2
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Synonym Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, (17E)-, (-)-(E)-Guggulsterone, (17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-(trans)-Pregnadiene-3,16-dione, E-Guggulsterone, Guggulsterone E, trans-Guggulsterone
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17E)-17-ethylidene-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16-dione
SMIL C\C=C/1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guggulsterone E
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
Formel vægt 312.2089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.