CAS RN 39025-24-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(E)-Guggulsterone, TRC
CAS: 39025-24-6 Molekylær formel: C21 H28 O2 Molekylvægt (g/mol): 312.45 Synonym: Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, (17E)-,(-)-(E)-Guggulsterone,(17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione,4,17(20)-(trans)-Pregnadiene-3,16-dione,E-Guggulsterone,Guggulsterone E,trans-Guggulsterone IUPAC navn: (8R,9S,10R,13S,14S,17E)-17-ethylidene-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16-dione SMIL: C\C=C/1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C