Få mere at vide
(E)-Guggulsterone, TRC
Artikelnummer. 30240749
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240749 50 mg
30240494 10 mg
30240983 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG85200550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39025-24-6
Molekylær formel C21 H28 O2
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Synonym Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, (17E)-, (-)-(E)-Guggulsterone, (17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-(trans)-Pregnadiene-3,16-dione, E-Guggulsterone, Guggulsterone E, trans-Guggulsterone
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17E)-17-ethylidene-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16-dione
SMIL C\C=C/1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Guggulsterone E
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
Formel vægt 312.2089
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.