missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Fluvoxamine Maleate, TRC

Artikelnummer. 30009059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009059 25 mg
17984385 10 mg
17940385 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF60350025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61718-82-9
Molekylær formel C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 434.41
Synonym Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI, ACI), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (ZCI), Avoksin, Avoxin, Depromel, DU 23000, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, Maveral, MK 264, NSC 309469
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine
SMIL COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluvoxamine maleate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
Formel vægt 434.1665
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.