Få mere at vide
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli ekspressionsvektor med sekretion
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Beskrivelse
-
pASG-IBA vektorerne er designet til ekspression af målproteiner uden affinitetsmærke i E. coli .
-
Vektoren bærer en ampicillin-resistenskassette til selektion af transformerede E. coli- celler, F1- og ColE1-oprindelse for et højt plasmidkopiantal og den inducerbare tetracyclinpromotor/operator til den regulerede ekspression af proteiner.
-
Vektorerne kan kombineres med enhver E. coli- stamme, eftersom tet-promotoren virker uafhængigt af den genetiske baggrund af E. coli .
-
Ekspression af det rekombinante protein induceres ved tilsætning af anhydrotetracyclin, som er et derivat af tetracyclin, som ikke udviser antibiotisk aktivitet.
Bemærk venligst, at kloning ind i pASG-IBA Acceptor Vectors obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pASG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Tekniske data
Tekniske data
| Inducerende middel | Inducerbar med anhydrotetracyclin |
| Markør Gene | Ampicillin |
| Promotor | Tet |
| Produkttype | Vektor |
| Indhold og opbevaring | Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring |
| Protein tag | Twin-Strep-tag |
| Mængde | 5μ g |
| Vektor | pASG-IBA102 |
| Til brug med (applikation) | ompA for periplasmatisk sekretion |