Få mere at vide
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli ekspressionsvektor med sekretion
Artikelnummer. 15613748 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Vektor:
pASG-IBA102
pASG-IBA104
pASG-IBA144
pASG-IBA2
pASG-IBA4
pASG-IBA44
pASG-IBAWt2
Protein tag:
Hans tag (6x), Strep-tag II
Hans tag (6x), Twin-Strep-tag
Strep-tag II
Twin-Strep-tag
Umærket
Pakningsstørrelse:
5µg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor Protein tag Pakningsstørrelse
15613748 pASG-IBA102 Twin-Strep-tag 5µg
15633748 pASG-IBA104 Twin-Strep-tag 5µg
15643728 pASG-IBAWt2 Umærket 5µg
15643738 pASG-IBA44 Hans tag (6x), Strep-tag II 5µg
15653728 pASG-IBA2 Strep-tag II 5µg
15673728 pASG-IBA4 Strep-tag II 5µg
15673748 pASG-IBA144 Hans tag (6x), Twin-Strep-tag 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15613748 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 54102001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 DKK
    1807.13 DKK / 5µg
    Spare 282.87 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Reguler ekspressionen af proteiner med en vektor, der bærer den inducerbare tetracyclinpromotor/operator. E. coli-ekspressionsvektor med sekretion muliggør ekspression af proteiner i E. coli.
  • pASG-IBA vektorerne er designet til ekspression af målproteiner uden affinitetsmærke i E. coli .
  • Vektoren bærer en ampicillin-resistenskassette til selektion af transformerede E. coli- celler, F1- og ColE1-oprindelse for et højt plasmidkopiantal og den inducerbare tetracyclinpromotor/operator til den regulerede ekspression af proteiner.
  • Vektorerne kan kombineres med enhver E. coli- stamme, eftersom tet-promotoren virker uafhængigt af den genetiske baggrund af E. coli .
  • Ekspression af det rekombinante protein induceres ved tilsætning af anhydrotetracyclin, som er et derivat af tetracyclin, som ikke udviser antibiotisk aktivitet.
Bemærk venligst, at kloning ind i pASG-IBA Acceptor Vectors obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pASG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Tekniske data
Inducerende middel Inducerbar med anhydrotetracyclin
Markør Gene Ampicillin
Promotor Tet
Produkttype Vektor
Indhold og opbevaring Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring
Protein tag Twin-Strep-tag
Mængde 5μ g
Vektor pASG-IBA102
Til brug med (applikation) ompA for periplasmatisk sekretion