Få mere at vide
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli ekspressionsvektor uden sekretion
Shop alle IBA Lifesciences produkterBeskrivelse
- pASG-IBA vektorerne er designet til ekspression af målproteiner uden affinitetsmærke i E. coli .
- Vektoren bærer en ampicillin-resistenskassette til selektion af transformerede E. coli- celler, F1- og ColE1-oprindelse for et højt plasmidkopiantal og den inducerbare tetracyclinpromotor/operator til den regulerede ekspression af proteiner.
- Vektorerne kan kombineres med enhver E. coli- stamme, eftersom tet-promotoren virker uafhængigt af den genetiske baggrund af E. coli .
- Ekspression af det rekombinante protein induceres ved tilsætning af anhydrotetracyclin, som er et derivat af tetracyclin, som ikke udviser antibiotisk aktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Inducerende middel | Inducerbar med anhydrotetracyclin |
| Markør Gene | Ampicillin |
| Promotor | Tet |
| Produkttype | Vektor |
| Indhold og opbevaring | Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring |
| Arter | E.coli |
| Protein tag | Hans tag (6x), Twin-Strep-tag |
| Kloningsmetode | Direkte kloning |
| Koncentration | 250 ng/μ L |
| Primer | Forward |
| Vis mere |