Få mere at vide
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli ekspressionsvektor uden sekretion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15633728 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Vektor:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAWt1
Pakningsstørrelse:
5µg
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor unitSize
15633728 pASG-IBAWt1 5µg
15603758 pASG-IBA164 5µg
15613758 pASG-IBA167 5µg
15623748 pASG-IBA103 5µg
15623758 pASG-IBA168 5µg
15633738 pASG-IBA43 5µg
15643748 pASG-IBA105 5µg
15653738 pASG-IBA45 5µg
15653748 pASG-IBA123 5µg
15663728 pASG-IBA3 5µg
15663738 pASG-IBA62 5µg
15663748 pASG-IBA143 5µg
15683728 pASG-IBA5 5µg
15683738 pASG-IBA64 5µg
15683748 pASG-IBA145 5µg
15693728 pASG-IBA23 5µg
15693748 pASG-IBA162 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15633728 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 54000001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reguler ekspressionen af proteiner med en vektor, der bærer den inducerbare tetracyclinpromotor/operator. IBA Lifesciences GmbH E. coli-ekspressionsvektor uden sekretion muliggør ekspression af proteiner i E.coli.
  • pASG-IBA vektorerne er designet til ekspression af målproteiner uden affinitetsmærke i E. coli .
  • Vektoren bærer en ampicillin-resistenskassette til selektion af transformerede E. coli- celler, F1- og ColE1-oprindelse for et højt plasmidkopiantal og den inducerbare tetracyclinpromotor/operator til den regulerede ekspression af proteiner.
  • Vektorerne kan kombineres med enhver E. coli- stamme, eftersom tet-promotoren virker uafhængigt af den genetiske baggrund af E. coli .
  • Ekspression af det rekombinante protein induceres ved tilsætning af anhydrotetracyclin, som er et derivat af tetracyclin, som ikke udviser antibiotisk aktivitet.
Bemærk venligst, at kloning ind i pASG-IBA Acceptor Vectors obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pASG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Tekniske data
Inducerende middel Inducerbar med anhydrotetracyclin
Markør Gene Ampicillin
Promotor Tet
Produkttype Vektor
Indhold og opbevaring Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring
Arter E.coli
Protein tag Umærket
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Forward
Mængde 5μ g
Vektor pASG-IBAWt1
Til brug med (applikation) Vektor til rekombinant ekspression i E. coli