Få mere at vide
(E)-alfa-methylstilben, 98%
Artikelnummer. 11448276
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448276 5 g 5g
11458276 25 g 25g
11468276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15351.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 833-81-8 | C15H14 | 194,277 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 833-81-8
Molekylær formel C15H14
Molekylvægt (g/mol) 194.277
MDL nummer MFCD00026343
InChI nøgle OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Synonym 1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
PubChem CID 1549166
IUPAC navn [(E)-1-phenylprop-1-en-2-yl]benzen
SMIL CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-alpha-Methylstilbene
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Tæthed 0.986
Mængde 5 g
Beilstein 1906425
Formel vægt 194.28
Procent renhed 98%