Få mere at vide
E-7386, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474438 10 mg
16420757 50 mg
16417167 5 mg
16411159 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111386
MedChemExpress E-7386 is an orally active CBP/beta-catenin modulator.
E-7386 is an orally active CBP/beta-catenin modulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale E-7386
CAS 1799824-08-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C39H48FN9O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (172.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N([C@](CN1CC2=NC(N3CC(N4CCN(CC)CC4)C3)=CC=C2)([H])N5[C@@H](CC6=CC=C(O)C=C6F)C1=O)N(CC=C)CC5=O)NCC7=CC=CC=C7
Molekylvægt (g/mol) 725.85
Formel vægt 725.85
Procent renhed 98.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death