missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-3-Methoxy-5-styrylphenol, TRC

Artikelnummer. 30472926
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472926 2.5 mg
30472443 25 mg
30481158 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2670032.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35302-70-6
Molekylær formel C15H14O2
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Synonym Phenol, 3-methoxy-5-[(1E)-2-phenylethenyl]-, Phenol, 3-methoxy-5-(2-phenylethenyl)-, (E)-, (E)-3-Hydroxy-5-methoxystilbene, Pinosylvin 3-(methyl ether), Pinosylvin monomethyl ether, Pinosylvin, methyl ether
IUPAC navn 3-methoxy-5-[(E)-2-phenylethenyl]phenol
SMIL COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-3-Methoxy-5-styrylphenol
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15-10-13(9-14(16)11-15)8-7-12-5-3-2-4-6-12/h2-11,16H,1H3/b8-7+
Formel vægt 226.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.