CAS RN 35302-70-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(E)-3-Methoxy-5-styrylphenol, TRC
CAS: 35302-70-6 Molekylær formel: C15H14O2 Molekylvægt (g/mol): 226.27 Synonym: Phenol, 3-methoxy-5-[(1E)-2-phenylethenyl]-,Phenol, 3-methoxy-5-(2-phenylethenyl)-, (E)-,(E)-3-Hydroxy-5-methoxystilbene,Pinosylvin 3-(methyl ether),Pinosylvin monomethyl ether,Pinosylvin, methyl ether IUPAC navn: 3-methoxy-5-[(E)-2-phenylethenyl]phenol SMIL: COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1