Få mere at vide
(E)-3,4-Dimethoxycinnamyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3,4-Dimethoxycinnamyl Alcohol |
| CAS | 40918-90-9 |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol, (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol, E-3',4'-Dimethoxycinnamyl Alcohol, trans-3,4-Dimethoxycinnamyl Alcohol; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\CO)cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.0943 |