Få mere at vide
Dysprosium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
910.46 DKK - 2313.47 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 14456-48-5
Molekylær formel Br3Dy
Molekylvægt (g/mol) 402.212
MDL nummer MFCD00016069
InChI nøgle GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18
PubChem CID 84453
IUPAC navn dysprosium(3+);tribromide
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15467395
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.03
1g
910.46 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15477395
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.06
5g
2313.47 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
14456-48-5
402.212
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
84453
[Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]
Br3Dy
MFCD00016069
dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18
dysprosium(3+);tribromide
Tekniske data
Dysprosium(III) bromide
14456-48-5
Br3Dy
dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18
[Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]
402.212
402.23
Ampule
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00016069
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
dysprosium(3+);tribromide
84453
99.99%
Hygroscopic
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-443-9
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater