missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dysprosium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047127.03

Mængde 1g

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15467395

  • 910.46 DKK / 1g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

14456-48-5
402.212
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
84453
[Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]
Br3Dy
MFCD00016069
dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18
dysprosium(3+);tribromide

Tekniske data

Dysprosium(III) bromide
14456-48-5
(metals basis)
MFCD00016069
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
dysprosium(3+);tribromide
84453
99.99%
Hygroscopic
Ultra dry
1g
Br3Dy
dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18
[Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]
402.212
402.23
Ampule
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.