Description
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Den kemisk definerede, proteinfri, animalske oprindelseskomponentfri formulering giver kraften til at opnå høje titere, starte procesudvikling hurtigere og effektivisere eller forenkle overgangen til produktionsskala.
Kraft til at opnå højere titer.
Dynamis Mediet er forstærket for at hjælpe med at maksimere vækst af rekombinant CHO celler og proteinekspression i suspension batchkultur, hvilket giver 170% større produktion end udvalgte konkurrencemedier med simpel glukosetilskud fra dag 14. Kulturer dyrket i Dynamis Medium strækker sig til endnu højere titere og viser god cellelevedygtighed helt op til dag 21. Dette medium kan også give op til 60 % større vækst og produktion af fodrede batcher sammenlignet med glukosebaseret fodret batchkultur til udvalgte cellelinjer og anvendelser, når det bruges med EfficientFeed C+ Supplement.
Kraft til at starte procesudvikling hurtigere.
Som et beriget medium giver det Dynamis evnen til at opnå en høj celletæthed på over 10 mil. celler pr. ml hurtigere end konkurrerende produkter og opretholder denne celletæthed længere ved blot at opretholde glukoseniveauet. Den opnåede levedygtige cellevækst gør det til et godt valg til opskalering, hvis du er startet med CD-medium FortiCHO . Når det kombineres med EfficientFeed C+ Supplement, giver det en hurtig og effektiv måde at udvikle en proces på.
Hvornår skal man bruge Dynamis Medium
- Den cellelinje, du bruger, er en transfekteret CHO K1-, GS CHO - eller CHO-S cellelinje
- Maksimal batchkultur-celletæthed og proteintitrere er nødvendige
- Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium for at maksimere titere
- Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms behandling
Spécification
Spécification
| Cellelinje | CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit Medium (SFM) |
| Produktlinje | Dynamis |
| Mængde | 20 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Universalpose(r) |
| Indhold og opbevaring | Flydende formatmedium. Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.