Få mere at vide
Gibco™ Dynamis™ Medium
Artikelnummer. 30283761 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30283761 10 L
16834650 1000 ml
30284221 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30283761 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2661502
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Gibco Dynamis flydende medium er specielt designet til at tilbyde den højeste batch- og fed-batch-kulturydelse og udbytte med rekombinant CHO celler i et kemisk defineret miljø.
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Den kemisk definerede, proteinfri, animalske oprindelseskomponentfri formulering giver kraften til at opnå høje titere, starte procesudvikling hurtigere og effektivisere eller forenkle overgangen til produktionsskala.
Kraft til at opnå højere titer.
Dynamis Mediet er forstærket for at hjælpe med at maksimere vækst af rekombinant CHO celler og proteinekspression i suspension batchkultur, hvilket giver 170% større produktion end udvalgte konkurrencemedier med simpel glukosetilskud fra dag 14. Kulturer dyrket i Dynamis Medium strækker sig til endnu højere titere og viser god cellelevedygtighed helt op til dag 21. Dette medium kan også give op til 60 % større vækst og produktion af fodrede batcher sammenlignet med glukosebaseret fodret batchkultur til udvalgte cellelinjer og anvendelser, når det bruges med EfficientFeed C+ Supplement.
Kraft til at starte procesudvikling hurtigere.
Som et beriget medium giver det Dynamis evnen til at opnå en høj celletæthed på over 10 mil. celler pr. ml hurtigere end konkurrerende produkter og opretholder denne celletæthed længere ved blot at opretholde glukoseniveauet. Den opnåede levedygtige cellevækst gør det til et godt valg til opskalering, hvis du er startet med CD-medium FortiCHO . Når det kombineres med EfficientFeed C+ Supplement, giver det en hurtig og effektiv måde at udvikle en proces på.
Hvornår skal man bruge Dynamis Medium
  • Den cellelinje, du bruger, er en transfekteret CHO K1-, GS CHO - eller CHO-S cellelinje
  • Maksimal batchkultur-celletæthed og proteintitrere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium for at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype AGT Medium
Produktlinje Dynamis
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Universalpose(r)
Indhold og opbevaring Flydende formatmedium. Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur