Få mere at vide
Gibco™ Dynamis™ Medium
Artikelnummer. 16834650 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16834650 1000 ml
30283761 10 L
30284221 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16834650 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2661501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Gibco Dynamis flydende medium er specielt designet til at tilbyde den højeste batch- og fed-batch-kulturydelse og udbytte med rekombinant CHO celler i et kemisk defineret miljø.
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Den kemisk definerede, proteinfri, animalske komponentfri formulering giver kraften til at opnå høje titere, starte procesudvikling hurtigere og strømline eller forenkle overførsel til produktionsskala.
Kraft til at opnå højere titere .
Dynamis Medium er forstærket for at hjælpe med at maksimere rekombinant CHO cellevækst og proteinekspression i suspensionsbatchkultur, der tilbyder 170 % større produktion end udvalgte konkurrerende medier med simpelt glukosetilskud på dag 14. Kulturer vokset i Dynamis Medium forlænges til endnu højere titere, der viser god cellelevedygtighed frem til dag 21. Dette medium kan også give op til 60 % større fed-batch vækst og produktion i forhold til glukose-only fed-batch kultur til udvalgte cellelinjer og applikationer, når det bruges sammen med EfficientFeed C+ tillæg.
Kraft til at starte procesudvikling hurtigere .
Som et befæstet medium, Dynamis giver kraften til at nå en høj celletæthed over 10 millioner celler pr. ml hurtigere end konkurrerende produkter og opretholder denne celletæthed længere ved blot at opretholde glucoseniveauer. Den opnåede levedygtige cellevækst gør det til et godt valg til opskalering, hvis du er startet med CD FortiCHO medium. Når parret med EfficientFeed C+ Supplement, det giver en hurtig og effektiv måde at udvikle en proces på.
Hvornår skal bruges Dynamis Medium
  • Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S cellelinje
  • Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje CHO DG44, CHO-S , cGMP Banked, CHO-S , CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype AGT Medium
Produktlinje Dynamis
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske(r)
Indhold og opbevaring Medium i flydende format. Opbevares mørkt ved 2 –8 °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur