Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, bred hals, klar, uden prop
Klassiske reagensflasker med bred hals og glasprop.
Brand: DWK Life Sciences 211844403
Beskrivelse
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en bred konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den bredere hals er mere bekvem til håndtering af pudder. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
- Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
- Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
Tekniske data
500 mL | |
Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver | |
10/Pk. | |
86 mm |
Hals med standard jordforbindelse | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Autoklaverbar |