Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, smal hals, klar
Klassiske reagensflasker med smal hals og glasprop.
Brand:  DWK Life Sciences 211654408
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11706858
  • 3700.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
De klassiske proppet reagensflasker er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnet til opbevaring af flydende og faste kemikalier og reagenser. Flaskerne har en smal konisk slebet ledhals og overholder ISO 4796-2. Den smalle hals er velegnet til væsker og vinklen på skuldrene sikrer, at indholdet kan hældes jævnt. Glasproppen giver en fremragende forsegling, der beskytter indholdet mod fordampning, oxidation og forurening. Flaskerne har en Retrace Code til fremstillingspartisporbarhed og et markeringsfelt i permanent hvid emalje.
  • Alle borosilikatglaskomponenter og derfor velegnet til opbevaring af aggressive materialer
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
500 mL
Opbevaring af luftfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler; Transport og forsendelse af prøver; Opbevaring af hygroskopiske væsker og lægemidler
10/Pk.
86 mm
Hals med standard slebet led og fladhovedet glasprop
Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaske, smal hals, klar > ST 24/29, 500 mL