Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Giver sikker og nem forbindelse fra en stor kegle til en lille fatning i glasrør. Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01501924
86.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12257
- Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
- Minimeret behov for fedt
- Fremragende tæthed
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
DIN 12257 og udover DIN standard | |
Duran Glas | |
1 Hver |
NS 24/29 | |
Reduktionsadapter |