Få mere at vide
Quickfit™ Reduktionsstikadapter
Artikelnummer. 12634891
Skift visning
Keglestørrelse:
Keglestørrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 40/38
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 50/42
Keglestørrelse: 55/44
Standard konusled nr.:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keglestørrelse Standard konusled nr. unitSize
12634891 Keglestørrelse: 24/29 19/26 Pakke med 2
10203720 Keglestørrelse: 19/26 14/23 Pakke med 2
10520681 Keglestørrelse: 24/29 14/23 Pakke med 2
12418876 Keglestørrelse: 29/32 14/23 Pakke med 2
12520337 Keglestørrelse: 14/23 19/10 Pakke med 2
10765861 Keglestørrelse: 29/32 19/26 Pakke med 2
12448876 Keglestørrelse: 34/35 19/26 Pakke med 2
12989253 Keglestørrelse: 34/35 24/29 Pakke med 2
12654891 Keglestørrelse: 29/32 24/29 Pakke med 2
12478876 Keglestørrelse: 34/35 29/32 Pakke med 2
12050103 Keglestørrelse: 50/42 34/35 Hver
15212806 Keglestørrelse: 45/40 34/35 Hver
15597790 Keglestørrelse: 40/38 24/29 Pakke med 5
15507800 Keglestørrelse: 45/40 24/29 Pakke med 5
15517800 Keglestørrelse: 50/42 24/29 Pakke med 5
15527800 Keglestørrelse: 55/44 24/29 Pakke med 5
15537800 Keglestørrelse: 45/40 29/32 Pakke med 5
15547800 Keglestørrelse: 40/38 34/35 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 12634891 Leverandør Quickfit Leverandørnr. DA23
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter forbinder store slebet glassamlinger med mindre størrelser.
  • Nyttig til tilslutning af slebet glasfuger af forskellig størrelse
  • Lille fatning øverst, stor kegle i bunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse Keglestørrelse: 24/29
Til brug med (udstyr) Uens størrelse slebet Glasfuge
Inkluderer Lille fatning, stor kegle
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Reduktionsadapter
Standard konusled nr. 19/26