Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Udsugning med Allihn kondensator
Artikelnummer. 10624012
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10624012 100 ml
1 options
Artikelnummer. 10624012 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05365037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00 DKK
    2042.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 287.36 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Allihn kondensator
Produkttype Udtrækker
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Duran Glas
Inkluderer Allihn kondensator
Til brug med (applikation) Til udvinding fra faste stoffer med opløsningsmidler
Trådstørrelse GL 14