Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Udtrækkere
Artikelnummer. p-8006021
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Artikelnummer. 10587321
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05360070
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Dimroth kondensator
Produkttype Udtrækker
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Duran Glas
Inkluderer Dimroth kondensator
Til brug med (applikation) Til udvinding fra faste stoffer med opløsningsmidler
Trådstørrelse GL 14