Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Udtrækkere
Artikelnummer. 11806194
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11806194 250 ml
10587321 1000 ml
10615051 100 ml
10652361 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11806194 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05360049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2720.00 DKK
    2297.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 422.28 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Dimroth kondensator
Produkttype Udtrækker
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Duran Glas
Inkluderer Dimroth kondensator
Til brug med (applikation) Til udvinding fra faste stoffer med opløsningsmidler
Trådstørrelse GL 14