Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Udsugningshoveder Acc. til Soxhlet
Artikelnummer. 10392951
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10392951 150 ml
10740612 100 ml
10251741 250 ml
10700612 30 ml
10662361 70 ml
10343051 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10392951 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05395143
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til ekstraktion af væsker med specifikke lette opløsningsmidler. Lenz Laborglasinstrumente™ Udtrækshoveder Acc. til Soxhlet er fremstillet af slidstærkt DURAN™ rør.
  • I henhold til DIN 12602 og Soxhlet
  • Med kegle NS 29/32
  • Fås med/uden NS stophane
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Produkttype Udtrækshoved
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Materiale Duran Glas