Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Udsugningshoveder Acc. til Soxhlet
Artikelnummer. 10343051
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 10343051
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05395158
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til ekstraktion af væsker med specifikke lette opløsningsmidler. Lenz Laborglasinstrumente™ Udtrækshoveder Acc. til Soxhlet er fremstillet af slidstærkt DURAN™ rør.
  • I henhold til DIN 12602 og Soxhlet
  • Med kegle NS 29/32
  • Fås med/uden NS stophane
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Produkttype Udtrækshoved
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Duran Glas
Certificeringer/compliance DIN 12602