Få mere at vide
Karl Hecht™ DURAN™ Ekstraktionsapparat med Dimroth-kondensator
Artikelnummer. 10257041
Skift visning
Standard konusfugekolbe:
29/32
Artikelnummer. Standard konusfugekolbe
10257041 29/32
1 options
Artikelnummer. 10257041 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41151012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 DKK
    1196.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 643.21 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Dette ekstraktionsapparat er ifølge Soxhlet.
  • Med standard grund
  • Kolbefuge størrelse 29/32, kondensatorsamling størrelse 34/35
  • Fugestørrelser og udtrækskapacitet er varigt mærket
  • Består af udtrækker, dimroth kondensator og rundbundet kolbe
  • Flaskekapacitet på 100mL, ekstraktionskapacitet på 70mL
Tekniske data
Produkttype Soxhlet ekstraktionsapparat
Kapacitet (metrisk) 100 ml (kolbe), 70 ml (ekstraktor)
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusledskondensator 34/35
Standard konusfugekolbe 29/32