Få mere at vide
SCAT DURAN™ Klar rund laboratorieflaske
Laboratorieflasker af borosilikatglas til laboratorier med de højeste kvalitetskrav med hensyn til modstand, termisk adfærd og lang levetid.
560.00 DKK - 2890.00 DKK
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt DURAN Laboratorieflaske
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
17704884
Dokumentvisning
SCAT
501122
1000 mL NS29/32
735.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
10719655
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SCAT
501118
2000 mL GL45
560.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
10675205
Dokumentvisning
SCAT
501125
5000 mL GL45
2890.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Høj modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger
  • Fremragende termisk opførsel til brug op til 140 °C
  • Lang levetid takket være håndværk af høj kvalitet
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 eller 134 °C
  • I forskellige trådstørrelser, former og farver
  • Eventuelt med jordhals eller med bred halsåbning
  • Varianter med beskyttende belægning tilgængelige
  • Inkluderer blå PP skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
Klar
Borosilikatglas (3.3)
Rund
DURAN Laboratorieflaske
Autoklaverbar
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCAT DURAN™ Klar rund laboratorieflaske