Få mere at vide
SCAT DURAN™ Klar rund laboratorieflaske
Artikelnummer. 10719655 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL45
NS29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) unitSize
10719655 2000 mL GL45 Hver
17704884 1000 mL NS29/32 -
10675205 5000 mL GL45 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10719655 Leverandør SCAT Leverandørnr. 501118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00 DKK
    453.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.26 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratorieflasker af borosilikatglas til laboratorier med de højeste kvalitetskrav med hensyn til modstand, termisk adfærd og lang levetid.
  • Høj modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger
  • Fremragende termisk opførsel til brug op til 140 °C
  • Lang levetid takket være håndværk af høj kvalitet
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 eller 134 °C
  • I forskellige trådstørrelser, former og farver
  • Eventuelt med jordhals eller med bred halsåbning
  • Varianter med beskyttende belægning tilgængelige
  • Inkluderer blå PP skruelåg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Farve Klar
Oversigt DURAN Laboratorieflaske
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL45
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mund Gevindskåret
Form Rund
Produkttype Laboratorieflaske