Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Bæger, højform, med tud
På grund af sin form er bægeret et universelt produkt til en lang række laboratorieapplikationer.
Brand:  DWK Life Sciences 211166805
950.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24089" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11381435
  • 1000.00 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
  • Tud til ren hældning
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
135 mm
Borosilikatglas (3.3)
2/Pk.
3000 mL
Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder
Autoklaverbar
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Bæger, højform, med tud > 3000 mL