Learn More
Fisherbrand™ Bægere i høj form af borosilikatglas
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Specifications
Specifications
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Slutte | Mat |
| Inkluderer | Tud |
| Mængde | 1 Hver |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
| Skala | Hvid gradueret skala |
| Show More |