Få mere at vide
Duloxetine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) with a Ki of 4.6 nM, used for treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder (GAD).
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Duloxetine hydrochloride |
| CAS | 136434-34-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H20ClNOS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-Duloxetine hydrochloride LY-248686 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.51 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (14.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CNCC[C@H](OC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=CS3.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.88 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?