Få mere at vide
Dulcin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30009988
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009988 25 g
30004546 10 g
17952965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD72045025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-69-6
Molekylær formel C9 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym Urea, (4-ethoxyphenyl)- (9CI), Urea, (p-ethoxyphenyl)- (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)urea, (4-Ethoxyphenyl)urea, (p-Ethoxyphenyl)urea, 1-(4-Ethoxyphenyl)urea, 4-Ureidophenetole, Dulcin, Dulcin (sweetener), Dulcine, NSC 1839, Phenetolcarbamide, Sucrol, Valzin, p-Phenetolcarbamide, p-Phenetylurea
IUPAC navn (4-ethoxyphenyl)urinstof
SMIL CCOc1ccc(NC(=O)N)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycosine (Dulcin)
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12)
Formel vægt 180.0899