missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dubermatinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Dubermatinib (TP-0903) is a potent and selective Axl receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 value of 27 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dubermatinib |
| CAS | 1341200-45-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H30ClN7O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | TP-0903 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 3.33 mg/mL (6.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(CN4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)(N(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.06 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?